missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trifluoromethylsulfonamide, TRC

Artikelnummer. 30449475
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449475 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7924105G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trifluoromethylsulfonamide
CAS 421-85-2
Molekylær formel CH2F3NO2S
Mængde 5 g
Synonym 1,1,1-Trifluoromethanesulfonamide, Trifluoromethanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/CH2F3NO2S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H2,5,6,7)
SMIL NS(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn trifluoromethanesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 149.09
Formel vægt 148.9758
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.