Få mere at vide
Trifluormethylbenzen, Mikromol™
Artikelnummer. 17951806
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17951806 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17951806 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0161.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Trifluormethylbenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
CAS 98-08-8
Analyt- eller komponentnavne alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 F3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trifluoromethylbenzene
InChI formel InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMIL FC(F)(F)c1ccccc1
IUPAC navn trifluormethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 146.11
Mængde 100 mg
Formel vægt 146,0343 g/mol