Få mere at vide
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, 95%
Artikelnummer. 11454237
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454237 25 g 25g
11434237 1 g 1g
11444237 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20347.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
Det bruges som et værdifuldt reagens til trifluormethylering af elektrofile substrater. Det bruges også en nukleofil tilføjelse af trifluormethylgruppen til aldehyder og ketoner. Det genererer trifluormethide med katalytiske mængder af F- (TBAF eller CsF) og reagerer med carbonylforbindelser til fremstilling af trifluormethylerede alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et værdifuldt reagens til trifluormethylering af elektrofile substrater. Det bruges også en nukleofil tilføjelse af trifluormethylgruppen til aldehyder og ketoner. Det genererer trifluormethide med katalytiske mængder af F- (TBAF eller CsF) og reagerer med carbonylforbindelser til fremstilling af trifluormethylerede alkoholer.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, THF, ether, dichlormethan, aromatiske og alifatiske kulbrinter. Opløseligt i vand (med hvid røg).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81290-20-2
Molekylær formel C5H11F3Si
Molekylvægt (g/mol) 156.22
MDL nummer MFCD00145454
InChI nøgle MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
IUPAC navn trimethyl(trifluormethyl)silan
SMIL CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 54°C to 55°C
Kemisk navn eller materiale (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Mængde 25 g
Lineær formel (CH3)3SiCF3
FN nummer UN1993
Beilstein 4241868
Flammepunkt −10°C (14°F)
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,THF,ether,dichloromethane,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Soluble in water(with white smokes).
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.3305
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.962