Få mere at vide
(Trifluoromethyl)trimethylsilane, 0.5M solution in THF
Artikelnummer. 10283002 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10283002 5 mL Glasflaske 5ml
10374692 25 mL Glasflaske 25ml
10053663 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10283002 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368320050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81290-20-2 , 109-99-9
Molekylær formel C5H11F3Si
Molekylvægt (g/mol) 156.22
MDL nummer MFCD00145454
InChI nøgle MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
SMIL CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Navn note 0.5M solution in THF
CAS min % 7.15, 91.26
CAS Max % 8.74, 92.85
Farve Farveløs
Tæthed 0.8950g/mL
Kogepunkt 40.0°C
Flammepunkt -20°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiCF3
Mængde 5 mL
Merck Index 15, 9851
Specifik vægtfylde 0.895
IUPAC navn tert-butyl(trifluormethyl)silan
Formel vægt 142.2
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Trifluoromethyl)trimethylsilane, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.