Få mere at vide
(Trifluormethyl)trimethylsilan, 0,5 M opløsning. i THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497815
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497815 5 mL 5ml
15407825 25 mL 25ml
15417825 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31520.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81290-20-2 | C5H11F3Si | 156.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Et reagens, der anvendes til nukleofil
addition af trifluormethylgruppen til aldehyder og ketoner.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81290-20-2
Molekylær formel C5H11F3Si
Molekylvægt (g/mol) 156.22
MDL nummer MFCD00145454
InChI nøgle MTYSDPUZDZURPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethyl trimethylsilane, trimethyl trifluoromethyl silane, trifluoromethyltrimethylsilane, ruppert's reagent, tms-cf3, tfmtms, silane, trimethyl trifluoromethyl, unii-a009786qpj, trimethylsilyl trifluoromethane, ruppert-prakash reagent
PubChem CID 552549
IUPAC navn trimethyl(trifluormethyl)silan
SMIL CC(C)(C)[SiH2]C(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 40°C
Kemisk navn eller materiale (Trifluoromethyl)trimethylsilane
Mængde 5 mL
Lineær formel CF3Si(CH3)3
FN nummer UN1993
Flammepunkt 17°C (63°F)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 142.2
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M soln. in THF
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.895