Få mere at vide
(Trifluoromethyl)hydrazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Trifluoromethyl)hydrazine Hydrochloride |
| CAS | 1980053-40-4 |
| Molekylær formel | CH4ClF3N2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH3F3N2.ClH/c2-1(3,4)6-5;/h6H,5H2;1H |
| SMIL | Cl.NNC(F)(F)F |
| IUPAC navn | trifluoromethylhydrazine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.5 |
| Formel vægt | 136.0015 |