Få mere at vide
Trifluoromethanesulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 421-83-0 |
| Molekylær formel | CClF3O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Trifluoromethylsulfonyl Chloride, Trifluoromethylsulfuryl Chloride, Triflyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5 |
| SMIL | FC(F)(F)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | trifluoromethanesulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.52 |
| Formel vægt | 167.926 |