Få mere at vide
Trifluoromethanesulfonylchlorid, 99%
Artikelnummer. 11964581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11964581 100 g Glasflaske 100g
10265940 5 g Glasflaske 5g
10661735 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11964581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173051000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 421-83-0
Molekylær formel CClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 168.51
MDL nummer MFCD00007451
InChI nøgle GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
PubChem CID 79000
IUPAC navn trifluormethansulfonylchlorid
SMIL FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoromethanesulfonyl chloride
Farve Farveløs
Tæthed 1.5800g/mL
Kogepunkt 29,0 °C til 32,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3SO2Cl
Brydningsindeks 1,3330 til 1,3350
Mængde 100 g
Beilstein 03,IV,35
Fieser 09,485
Specifik vægtfylde 1.58
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 168.52
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske