Få mere at vide
Trifluoromethanesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11420407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420407 5 g 5g
11430407 25 g 25g
11440407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21774.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168.51 g/mol
Ru(II) kompleks-katalyseret trifluormethyleringsmiddel til aromater og alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ru(II) kompleks-katalyseret trifluormethyleringsmiddel til
aromater og alkener.
Opløselighed Hydrolyserer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt, varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 421-83-0
Molekylær formel CClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 168.51
MDL nummer MFCD00007451
InChI nøgle GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
PubChem CID 79000
IUPAC navn trifluormethansulfonylchlorid
SMIL FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoromethanesulfonyl chloride
Tæthed 1.593
Kogepunkt 32°C
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.334
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1812016
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes with water.
Formel vægt 168.52
Procent renhed 98%