Få mere at vide
Trifluoromethanesulfonic anhydride, 98+%
Artikelnummer. 10071571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10071571 1 mL Glasflaske 1ml
10173760 50 mL Glasflaske 50ml
10502714 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10071571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175060010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Trifluoromethanesulfonic anhydride, 98+%, Quantity: 250mL, Packaging: Glass bottle, Boiling Point: 80.0 deg.C, Colorless to Brown, Molecular Weight: 282.13, Percent Purity: 98+%, Assay Percent Range: 98+%, Beilstein: 03, IV, 35, CAS: 358-23-6, ChEBI: CHEBI:48509, Density: 1.7000g/mL | CAS: 358-23-6 | C2F6O5S2 | 282.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens, Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 358-23-6
MDL nummer MFCD00000408
InChI nøgle WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
PubChem CID 67749
ChEBI CHEBI:48509
IUPAC navn trifluormethylsulfonyltrifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoromethanesulfonic anhydride
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.7000g/mL
Kogepunkt 80.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2F6O5S2
Lineær formel (CF3SO2)2O
Brydningsindeks 1.3200 to 1.3230
Mængde 1 mL
Beilstein 03, IV, 35
Fieser 04,533; 05,702; 06,618; 07,390; 10,419; 11,560; 12,532; 14,324; 15,339; 16,357; 17,156
Merck Index 15, 9850
Specifik vægtfylde 1.7
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts viontly with water
Molekylvægt (g/mol) 282.13
Formel vægt 282.13
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoromethanesulfonic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.