Få mere at vide
Trifluormethansulfonsyreanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Trifluormethansulfonsyreanhydrid bruges til at omdanne phenoler og imin til triflic-ester og NTf-gruppe. Det er en stærk elektrofil, der bruges til introduktion af triflylgruppe i kemisk syntese. Det tjener som et reagens ved fremstilling af alkyl- og vinyltriflater og til stereoselektiv syntese af mannosazid-methyluronatdonorer. Det fungerer som en katalysator for glycosylering med anomere hydroxysukkere til fremstilling af polysaccharider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trifluormethansulfonsyreanhydrid bruges til at omdanne phenoler og imin til triflic-ester og NTf-gruppe. Det er en stærk elektrofil, der bruges til introduktion af triflylgruppe i kemisk syntese. Det tjener som et reagens ved fremstilling af alkyl- og vinyltriflater og til stereoselektiv syntese af mannosazid-methyluronatdonorer. Det fungerer som en katalysator for glycosylering med anomere hydroxysukkere til fremstilling af polysaccharider.
Opløselighed
Blandbar med dichlormethan. Ikke blandbar med kulbrinter.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, stærke baser, stærke oxidationsmidler, syrer og alkoholer.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoromethanesulfonic anhydride |
| Smeltepunkt | -80°C |
| Tæthed | 1.72 |
| Kogepunkt | 81°C to 83°C |
| Lineær formel | (CF3SO2)2O |
| Brydningsindeks | 1.321 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1813600 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Trifluoromethanesulfonic anhydride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: trifluoro-Methanesulfonic acid anhydride
RUO– Kun brug til forskning
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.