Få mere at vide
Trifluormethansulfonsyreanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Trifluormethansulfonsyreanhydrid bruges til at omdanne phenoler og imin til triflic-ester og NTf-gruppe. Det er en stærk elektrofil, der bruges til introduktion af triflylgruppe i kemisk syntese. Det tjener som et reagens ved fremstilling af alkyl- og vinyltriflater og til stereoselektiv syntese af mannosazid-methyluronatdonorer. Det fungerer som en katalysator for glycosylering med anomere hydroxysukkere til fremstilling af polysaccharider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trifluormethansulfonsyreanhydrid bruges til at omdanne phenoler og imin til triflic-ester og NTf-gruppe. Det er en stærk elektrofil, der bruges til introduktion af triflylgruppe i kemisk syntese. Det tjener som et reagens ved fremstilling af alkyl- og vinyltriflater og til stereoselektiv syntese af mannosazid-methyluronatdonorer. Det fungerer som en katalysator for glycosylering med anomere hydroxysukkere til fremstilling af polysaccharider.
Opløselighed
Blandbar med dichlormethan. Ikke blandbar med kulbrinter.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, stærke baser, stærke oxidationsmidler, syrer og alkoholer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoromethanesulfonic anhydride |
| Smeltepunkt | -80°C |
| Tæthed | 1.72 |
| Kogepunkt | 81°C to 83°C |
| Lineær formel | (CF3SO2)2O |
| Brydningsindeks | 1.321 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1813600 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Show More |
Safety and Handling
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.