Få mere at vide
Trifluormethansulfonsyreanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443910
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443910 10 g 10g
11439333 25 g 25g
11453910 50 g 50g
11449333 100 g 100g
11463910 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11443910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11767.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alfa Aesar Trifluormethansulfonsyreanhydrid, 98 %, Mængde: 250 g, Kogepunkt: 81 grader C til 83 grader C, Smeltepunkt: -80 grader C, Molekylvægt: 282.127, Renhedsprocent: 98%, Beilstein: 1813600, CAS: 358-23-6, ChEBI: CHEBI:48509, Densitet: 1,72
Trifluormethansulfonsyreanhydrid bruges til at omdanne phenoler og imin til triflic-ester og NTf-gruppe. Det er en stærk elektrofil, der bruges til introduktion af triflylgruppe i kemisk syntese. Det tjener som et reagens ved fremstilling af alkyl- og vinyltriflater og til stereoselektiv syntese af mannosazid-methyluronatdonorer. Det fungerer som en katalysator for glycosylering med anomere hydroxysukkere til fremstilling af polysaccharider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trifluormethansulfonsyreanhydrid bruges til at omdanne phenoler og imin til triflic-ester og NTf-gruppe. Det er en stærk elektrofil, der bruges til introduktion af triflylgruppe i kemisk syntese. Det tjener som et reagens ved fremstilling af alkyl- og vinyltriflater og til stereoselektiv syntese af mannosazid-methyluronatdonorer. Det fungerer som en katalysator for glycosylering med anomere hydroxysukkere til fremstilling af polysaccharider.
Opløselighed
Blandbar med dichlormethan. Ikke blandbar med kulbrinter.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med vand, stærke baser, stærke oxidationsmidler, syrer og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 358-23-6
Molekylær formel C2F6O5S2
Molekylvægt (g/mol) 282.127
MDL nummer MFCD00000408
InChI nøgle WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulfonic anhydride, triflic anhydride, trifluoromethanesulphonic anhydride, trifluoromethanesulfonic acid anhydride, methanesulfonic acid, trifluoro-, anhydride, trifluoromethanesulphonic acid anhydride, unii-8w034lhg1u, tf2o, trifluoromethane sulfonyl trifluoromethanesulfonate, trifluoromethane sulfonic anhydride
PubChem CID 67749
ChEBI CHEBI:48509
IUPAC navn trifluormethylsulfonyltrifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoromethanesulfonic anhydride
Smeltepunkt -80°C
Tæthed 1.72
Kogepunkt 81°C to 83°C
Lineær formel (CF3SO2)2O
Brydningsindeks 1.321
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1813600
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with dichloromethane. Immiscible with hydrocarbons.
Formel vægt 282.13
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoromethanesulfonic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trifluoro-Methanesulfonic acid anhydride