Få mere at vide
Trifluoromethanesulfonsyre Methylester, TRC
Artikelnummer. 30454502
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454502 50 g
30454070 1 g
30450919 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454502 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79054050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-27-7
Molekylær formel C2 H3 F3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 164.1
Synonym 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid Methyl Ester
IUPAC navn Methyltrifluoromethanesulfonat
SMIL COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoromethanesulfonic Acid Methyl Ester
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Formel vægt 163.9755