Få mere at vide
Trifluoromethanesulfonic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoromethanesulfonic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3 |
| Formel vægt | 163.9755 |