Få mere at vide
Trifluoromethanesulfonsyre magnesiumsalt, TRC
Artikelnummer. 30452166
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30452166 10 g
1 options
Artikelnummer. 30452166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89757310G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt
CAS 60871-83-2
Molekylær formel (CF3SO3)2Mg
Mængde 10 g
Synonym Magnesium bis(trifluoromethanesulfonate), Magnesium Triflate, Magnesium trifluoromethanesulfonate, Magnesium trifluoromethanesulfonate (1:2), Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt
InChI formel InChI=1S/2CHF3O3S.Mg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
SMIL [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn magnesium; trifluoromethanesulfonat
Molekylvægt (g/mol) 322.44
Formel vægt 321.8891