Få mere at vide
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, extra pure
Artikelnummer. 16338237 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
1ml
250ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
16338237 1 L Glasflaske 1 L
10562191 1 mL Glasflaske 1ml
10397440 10 mL Glasflaske 10ml
10607532 50 mL Glasflaske 50ml
11239879 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16338237 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169890011
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Trifluoromethanesulfonic acid, 99%, CHF3O3S, CAS Number-1493-13-6, hotf, methanesulfonic acid, trifluoro, tfmsa, perfluoromethanesulfonic acid, tfoh, trifluoromethanesulphonic acid, triflic acid, trifluoromethane sulfonic acid, trimsylate, trifluoromethylsulfonic acid, 250mL, 03,IV,34, 162.0 deg.C | CAS: 1493-13-6 | CHF3O3S | 150.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1493-13-6
Molekylær formel CHF3O3S
Molekylvægt (g/mol) 150.07
MDL nummer MFCD00007514
InChI nøgle ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonic acid, trimsylate, methanesulfonic acid, trifluoro, triflic acid, trifluoromethylsulfonic acid, perfluoromethanesulfonic acid, tfoh, trifluoromethane sulfonic acid, tfmsa, hotf
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
SMIL OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoromethanesulfonic acid
Smeltepunkt -40.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6900 g/mL
Kogepunkt 162.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3SO3H
Brydningsindeks 1.3260 to 1.3300
Mængde 1 L
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Merck Index 15,9842
Specifik vægtfylde 1.69
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
IUPAC navn barium(2+)ditrifluormethansulfonat
Viskositet 2.87 mPa.s (25°C)
Formel vægt 150.07
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Fuming Liquid