Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoromethanesulfonic acid |
| Smeltepunkt | -40,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.6900g/mL |
| Kogepunkt | 162,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CF3SO3H |
| Brydningsindeks | 1,3260 til 1,3300 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Trifluoromethanesulfonic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.