Få mere at vide
Trifluoromethansulfonsyre, 98+%
Artikelnummer. 11439462
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439462 10 g 10g
11449462 50 g 50g
11459462 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11439462 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10173.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.66 DKK
    287.65 DKK / 10g
    Spare 31.01 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 1493-13-6 | CHF3O3S | 150,07 g/mol
Trifluormethansulfonsyre fungerer som en katalysator for esterificeringsreaktioner og en sur titrering i ikke-vandig syre-base titrering. Det er nyttigt i protonationer på grund af tilstedeværelsen af konjugatbase triflat er ikke-nukleofilt. Det tjener som et deglycosyleringsmiddel for glycoproteiner. Derudover er det en forløber og en katalysator i organisk kemi. Det reagerer med acylhalogenider for at fremstille blandede triflatanhydrider, som er stærke acyleringsmidler, der bruges i Friedel-Crafts reaktioner. Det fungerer som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af ethere og olefiner ved at reagere med alkoholer samt til fremstilling af trifluormethansulfonsyreanhydrid ved dehydreringsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trifluormethansulfonsyre fungerer som en katalysator for esterificeringsreaktioner og en sur titrering i ikke-vandig syre-base titrering. Det er nyttigt i protonationer på grund af tilstedeværelsen af konjugatbase triflat er ikke-nukleofilt. Det tjener som et deglycosyleringsmiddel for glycoproteiner. Derudover er det en forløber og en katalysator i organisk kemi. Det reagerer med acylhalogenider for at fremstille blandede triflatanhydrider, som er stærke acyleringsmidler, der bruges i Friedel-Crafts reaktioner. Det fungerer som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af ethere og olefiner ved at reagere med alkoholer samt til fremstilling af trifluormethansulfonsyreanhydrid ved dehydreringsreaktion.
Opløselighed Blandbar med
vand, dimethylsulfoxid, dimethylformamid og acetonitril.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, vand og metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1493-13-6
Molekylær formel CHF3O3S
Molekylvægt (g/mol) 150.07
MDL nummer MFCD00007514
InChI nøgle ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
IUPAC navn trifluormethansulfonsyre
SMIL OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoromethanesulfonic acid
Smeltepunkt -40 °C
Tæthed 1.708
Kogepunkt 161 °C til 162 °C
Flammepunkt Ingen
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel CF3SO3H
Brydningsindeks 1.327
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1812100
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9676
Opløselighedsinformation Blander med vand, dimethylsulfoxid, dimethylformamid og acetonitril.
Formel vægt 150.07
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoromethanesulfonic acid