Få mere at vide
Trifluoromethanesulfonamide, 96%
Artikelnummer. 11429627
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429627 5 g 5g
11419627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22112.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 421-85-2 | CH2F3NO2S | 149.09 g/mol
Trifluormethansulfonamid bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges til fremstilling af specifikke inhibitorer af pattedyrsecernerede phospholipaser A2. Det er også involveret i syntesen af ecicosanoider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trifluormethansulfonamid bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges til fremstilling af specifikke inhibitorer af pattedyrsecernerede phospholipaser A2. Det er også involveret i syntesen af ecicosanoider.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærk syre og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 421-85-2
Molekylær formel CH2F3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.09
MDL nummer MFCD00068714
InChI nøgle KAKQVSNHTBLJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonamide, trifluoromethane sulfonamide, trifluoromethylsulfonamide, 1,1,1-trifluoromethanesulfonamide, chembl67511, methanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro, 1bcd, trifluoromethyl sulfonamide, triflamide, trifluorometanesulfonamide
PubChem CID 79001
IUPAC navn trifluormethansulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoromethanesulfonamide
Smeltepunkt 116°C to 119°C
Mængde 5 g
Beilstein 1812099
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 149.09
Procent renhed 96%