Få mere at vide
Trifluorocide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluorocide |
| CAS | 2074661-82-6 |
| Molekylær formel | C16H15F3O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3,4,4-Trifluoro-3-buten-1-yl tetrahydro-2-(2-methoxyphenyl)-5-oxo-3-furancarboxylate (ACI), Sanfoshaxianzhi, Trifluenfuronate, Trifluorocide, 3,4,4-trifluorobut-3-en-1-yl 2-(2-methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F3O5/c1-22-12-5-3-2-4-9(12)14-10(8-13(20)24-14)16(21)23-7-6-11(17)15(18)19/h2-5,10,14H,6-8H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccccc1C2OC(=O)CC2C(=O)OCCC(=C(F)F)F |
| IUPAC navn | 3,4,4-trifluorobut-3-enyl 2-(2-methoxyphenyl)-5-oxooxolane-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.29 |
| Formel vægt | 344.09 |