Få mere at vide
Trifluoreddikesyreanhydrid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic Anhydride |
| CAS | 407-25-0 |
| Molekylær formel | C4 F6 O3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1,1'-anhydride, 2,2,2-Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, Bis(trifluoroacetic acid) anhydride, Hexafluoroacetic anhydride, NSC 96965, Perfluoroacetic anhydride, Trifluoroacetic acid anhydride, Trifluoroacetic anhydride, Trifluoroacetyl anhydride, TFAA |
| InChI formel | InChI=1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10 |
| SMIL | FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (2,2,2-trifluoracetyl) 2,2,2-trifluoracetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.03 |
| Formel vægt | 209.9752 |