Få mere at vide
Trifluoreddikesyreanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30451098
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30451098 50 g
1 options
Artikelnummer. 30451098 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT78642050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic Anhydride
CAS 407-25-0
Molekylær formel C4 F6 O3
Mængde 50 g
Synonym 2,2,2-Trifluoroacetic acid 1,1'-anhydride, 2,2,2-Trifluoroacetic anhydride, Bis(trifluoroacetic) anhydride, Bis(trifluoroacetic acid) anhydride, Hexafluoroacetic anhydride, NSC 96965, Perfluoroacetic anhydride, Trifluoroacetic acid anhydride, Trifluoroacetic anhydride, Trifluoroacetyl anhydride, TFAA
InChI formel InChI=1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
SMIL FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn (2,2,2-trifluoracetyl) 2,2,2-trifluoracetat
Molekylvægt (g/mol) 210.03
Formel vægt 209.9752