Få mere at vide
Trifluoreddikesyreanhydrid, 99+%
Artikelnummer. 10498100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10498100 100 g Glasflaske 100g
10205150 25 g Glasflaske 25g
10753337 250 g Glasflaske 250g
10676342 500 g Glasflaske 500g
11350290 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10498100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 DKK
    910.46 DKK / 100g
    Spare 89.54 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Trifluoreddikesyreanhydrid, 99+%, Mængde: 500g, emballage: Glasflaske, kogepunkt: 39,1 grader. C, ubestemt, smeltepunkt: -63,5 grader. C, Molekylvægt: 210,03, Procentrenhed: 99+%, Assay Procentinterval: 99% min. (GC), Beilstein: 02, II, 186, CAS: 407-25-0 | CAS: 407-25-0 | C4F6O3 | 210,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Acyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 407-25-0
Molekylær formel C4F6O3
Molekylvægt (g/mol) 210.03
MDL nummer MFCD00000416
InChI nøgle QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
PubChem CID 9845
IUPAC navn (2,2,2-trifluoracetyl) 2,2,2-trifluoracetat
SMIL FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic anhydride
Smeltepunkt -63,5 °C
Tæthed 1.5100g/mL
Kogepunkt 39,1 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3CO)2O
Brydningsindeks 1.3
Mængde 100 g
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1221; 03,308; 05,701; 06,616; 07,389; 09,484; 12,530; 14,151; 15,14; 01,373
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyse. Andre opløseligheder: blandet med polære organiske opløsningsmidler, delvist opløseligt i upolare kulbrinter
Formel vægt 210.03
Damptryk 141 mbar ved 20 °C
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.