Få mere at vide
Trifluoreddikesyreanhydrid, 99+%
Artikelnummer. 11470174
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470174 500 g 500g
11473910 25 g 25g
11460174 100 g 100g
11480174 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11470174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13614.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1686.59 DKK
    1517.65 DKK / 500g
    Spare 168.94 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 407-25-0 | C4F6O3 | 210,03 g/mol
Trifluoreddikesyreanhydrid bruges til introduktion af trifluoracetylgruppe i organisk syntese. Det er involveret i fremstillingen af N- og O-trifluoracetylderivater af en bred vifte af biologisk aktive forbindelser til gaskromatografianalyse. Det spiller en vigtig rolle som tørremiddel for trifluoreddikesyre. Det bruges også til oxidation af aldehyder til syrer, estere, amider samt til beskyttelse af alkoholer og aminer. Derudover bruges det som analytiske reagenser, opløsningsmidler og dehydreringskondenseringsmiddel. Det tjener som mellemprodukt af fluorfinkemikalier, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trifluoreddikesyreanhydrid bruges til introduktion af trifluoracetylgruppe i organisk syntese. Det er involveret i fremstillingen af N- og O-trifluoracetylderivater af en bred vifte af biologisk aktive forbindelser til gaskromatografianalyse. Det spiller en vigtig rolle som tørremiddel for trifluoreddikesyre. Det bruges også til oxidation af aldehyder til syrer, estere, amider samt til beskyttelse af alkoholer og aminer. Derudover bruges det som analytiske reagenser, opløsningsmidler og dehydreringskondenseringsmiddel. Det tjener som mellemprodukt af fluorfinkemikalier, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Blandbar med benzen, dichlormethan
, diethylether, dimethylformamid, terahydrofuran og acetonitril.
Noter
Hygroskopisk og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 407-25-0
Molekylær formel C4F6O3
Molekylvægt (g/mol) 210.03
MDL nummer MFCD00000416
InChI nøgle QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
PubChem CID 9845
SMIL FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic anhydride
Smeltepunkt -65 °C
Tæthed 1.503
Kogepunkt 39 °C til 40 °C
Lineær formel (CF3CO)2O
Brydningsindeks 1.269
Mængde 500 g
FN nummer UN3265
Beilstein 746197
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med benzen, dichlormethan, diethylether, dimethylformamid, terahydrofuran og acetonitril.
IUPAC navn (2,2,2-trifluoracetyl) 2,2,2-trifluoracetat
Formel vægt 210.03
Procent renhed ≥99%