Få mere at vide
Trifluoroacetic Anhydride, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10725541 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10725541 100 mL Plastic Coated Glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10725541 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3257/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 407-25-0
Smeltepunkt -63.5°C
Farve Colorless
pH 1
Kogepunkt 39.1°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C4F6O3
MDL nummer MFCD00000416
Mængde 100 mL
Synonym trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
InChI nøgle QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn (2,2,2-trifluoroacetyl) 2,2,2-trifluoroacetate
Molekylvægt (g/mol) 210.03
PubChem CID 9845
Formel vægt 210.03g/mol
Damptryk 43.3kPa at 20°C
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.