Få mere at vide
Trifluoroacetic acid in Water, 0.1% (v/v), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15517734 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
:
2.5 L
Artikelnummer.
15517734 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15517734 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9836.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For LC-MS
  • For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
  • Filtered through a 0.2 micron filter.
  • Trifluoroacetic Acid: 0.095 - 0.105 %
  • Gradient Elution Test (a.u.) - 254 nm: ≤ 0.01
  • LC/MS Suitability - Largest Response on ESI- Positive Mode (as Reserpine): ≤ 50 ppb
Tekniske data
Udseende Passes Test
Synonym TFA
Mængde 2.5 L
Emballage Glass bottle
Rester efter fordampning ≤1.0 ppm