Learn More
Trifluoroacetic acid, Thermo Scientific™
Product Code. 15517039 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 mL
Unit Size:
50ml
Product Code. Mængde Unit Size
15517039 50 mL 50ml
1 options
Product Code. 15517039 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 346610500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
CAS 76-05-1
Smeltepunkt -15.0°C
Kogepunkt 72.0°C
Tæthed 1.5350g/mL
Mængde 50 mL
Infrarødt spektrum Authentic
Brydningsindeks 1.3
Rester efter fordampning 0.0001% max.
Molekylær formel C2HF3O2
Specifik vægtfylde 1.535
Lineær formel CF3CO2H
MDL nummer MFCD00004169
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether, acetone, ethanol, benzene,, ccl4, hexane, methanol, xylene and hexane
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn trifluoroacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formel vægt 114.02
Procent renhed 99.5%
Grad Analytical
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.