Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280970 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30280970 1 mL
30280966 2 mL
30280947 5 mL
30280960 50 mL
30280948 10 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30280970 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. T001160001
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
  • Ideelt højrenhed mobilfaseadditiv til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
  • Evalueret for metalurenheder ved ppb-koncentrationer for minimal dannelse af metalmasse
  • Screenet for UV-absorberende forurenende stoffer for at reducere interferens og for glattere baselines
  • TFA er et almindeligt mobilt faseadditiv, der kan fungere som et ionparreagens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varens navn Trifluoreddikesyre (TFA)
Form Væske
Reagenstype Ionparringsreagens
Mængde 1 mL
Formulering 99,5% TFA
Til brug med LC/MS