Beskrivelse
- Ideelt højrenhed mobilfaseadditiv til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
- Evalueret for metalurenheder ved ppb-koncentrationer for minimal dannelse af metalmasse
- Screenet for UV-absorberende forurenende stoffer for at reducere interferens og for glattere baselines
- TFA er et almindeligt mobilt faseadditiv, der kan fungere som et ionparreagens.
Tekniske data
Tekniske data
| Varens navn | Trifluoreddikesyre (TFA) |
| Form | Væske |
| Reagenstype | Ionparringsreagens |
| Mængde | 50 mL |
| Formulering | 99,5% TFA |
| Til brug med | LC/MS |