Få mere at vide
Trifluoroacetic Acid, Thermo Scientific
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Beskrivelse
- Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
- Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
- TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
Tekniske data
Tekniske data
| Varens navn | Trifluoroacetic Acid (TFA) |
| Form | Liquid |
| Reagenstype | Ion Pairing Reagent |
| Mængde | 10 x 1 mL |
| Formulering | 99.5% TFA |
| Til brug med | LC/MS |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trifluoroacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Trifluoroacetic acid