Få mere at vide
Trifluoroacetic Acid Solution 1%, Certified, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| CAS | 76-05-1 |
| Molekylær formel | C2HF3O2 |
| MDL nummer | MFCD00004169 |
| Synonym | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova |
| InChI nøgle | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | trifluoroacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.02 |
| PubChem CID | 6422 |
| ChEBI | CHEBI:45892 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1% Trifluoroacetic acid in water
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.