Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, natriumsalt, 97%
Artikelnummer. 10784641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10784641 25 g Glasflaske 25g
10367760 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10784641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157930250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 DKK
    316.42 DKK / 25g
    Spare 9.58 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2923-18-4
Molekylær formel C2F3NaO2
Molekylvægt (g/mol) 136.01
MDL nummer MFCD00013217
InChI nøgle UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517019
IUPAC navn natrium;2,2,2-trifluoracetat
SMIL [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid, sodium salt
Navn note 0.97
Smeltepunkt 207,0 °C til 209,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.97
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CO2Na
Mængde 25 g
Beilstein 02, II, 186
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 625 g/L vand (25 °C). Andre opløseligheder: 131 g/L i cf3cooh (30 °C)
Formel vægt 136.01
Procent renhed 0.97
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid, sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.