Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, reagenskvalitet, 99%, Solstice
Artikelnummer. 15688490 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
10 ampuller
100 mL
2 L
25 mL
5 mL
5 x 10 ampuller
500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
10 ampuller
100ml
2 L
25ml
500ml
5ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15688490 25 mL 25ml
15698490 5 mL 5ml
15668190 100 mL 100ml
15628200 500 mL 500ml
15608200 1 L 1 L
15618200 2 L 2 L
15678190 10 ampuller 10 ampuller
15638200 5 x 10 ampuller -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15688490 Leverandør Fluka Leverandørnr. T650825ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 DKK
    301.48 DKK / 25ml
    Spare 38.52 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-04-2027
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC navn trifluoreddikesyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
Tæthed 1,489 g/ml ved 20 °C
Mængde 25 mL
Flammepunkt >100 °C (>212 °F)
Lineær formel CF3COOH
Dampdensitet 3,9 (vs luft)
FN nummer UN2699
Damptryk 97,5 mmHg (20 °C)
Beilstein 742035
Formel vægt 114,02 g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.