Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, reagenskvalitet, 99 %, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
1 Ampule
1 L
10 Ampules
10 x 10 Ampules
100 mL
2 L
25 mL
5 mL
5 x 10 Ampules
500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
1 ampul
10 ampuller
100ml
2 L
25ml
500ml
5ml
Pakke med 10
Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic acid |
| Navn note | Reagent Grade, 99% |
| Smeltepunkt | -15.4°C (literature) |
| Kogepunkt | 72°C |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Lineær formel | CF3COOH |
| FN nummer | UN2699 |
| Beilstein | 742035 |
| Formel vægt | 114.02 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trifluoroacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.