Beskrivelse
- ≥95% til generel laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic acid |
| Tæthed | 1,489 g/ml ved 20 °C |
| Mængde | 10 ampuller |
| Flammepunkt | >100 °C (>212 °F) |
| Lineær formel | CF3COOH |
| Dampdensitet | 3,9 (vs luft) |
| FN nummer | UN2699 |
| Damptryk | 97,5 mmHg (20 °C) |
| Formel vægt | 114.02 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trifluoroacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.