Få mere at vide
Trifluoroacetic acid, Puriss. p.a., for HPLC, ≥99.0% (GC), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | max. 0.025 at 320 nm, max. 0.03 at 300 nm, max. 0.04 at 290 nm, max. 0.05 at 280 nm, max. 0.1 at 270 nm, max. 0.9 at 260 nm |
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic acid |
| Navn note | Puriss. p.a., for HPLC, ≥99.0% (GC) |
| Smeltepunkt | -15.4°C (literature) |
| Kogepunkt | 72°C |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Lineær formel | CH(OC2H5)3 |
| FN nummer | UN2699 |
| Beilstein | 742035 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trifluoroacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.