Få mere at vide
Trifluoreddikesyre (Peptidsyntesekvalitet), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10224733
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10224733 500 mL Ravgult glas 500ml
1 options
Artikelnummer. 10224733 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP618500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Til peptidsyntese og sekventeringsprotokoller
Trifluoreddikesyre bruges i peptidsyntese og sekventeringsprotokoller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans 0,06 maks. ved 275 nm, 0,03 maks. ved 300 Nm
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic Acid
pH 0.45
CAS 76-05-1
Smeltepunkt -15 °C
Kogepunkt 72 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.535g/cm³
Mængde 500 mL
Emballage Ravgult glas
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Molekylær formel C2HF3O2
Lineær formel CF3COOH
MDL nummer MFCD00004169
Damptryk 107 mbar ved 25 °C
Merck Index 15, 9847
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn trifluoreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formel vægt 114.02
Procent renhed ≥99.5%
Grad Peptidsyntese
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.