Beskrivelse
Trifluoreddikesyre,> -99,5%, C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, trifluorethansyre, trifluoreddikesyre, cf3cooh, eddikesyre, trifluoro, trifluoreddikesyre, perfluoreddikesyre, kyselina trifluoroctova, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre L, trifluoreddikesyre,
- Ideelt højrent mobilfaseadditiv til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
- Evalueret for metalurenheder ved ppb-koncentrationer for minimal metalmasseadduktdannelse
- Screenet for UV-absorberende forurenende stoffer for at reducere interferenser og for jævnere basislinjer
- TFA er et almindeligt mobilfaseadditiv, der kan fungere som et ionparreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0,003 AU maks. ved 254 nm, 0,03 AU maks. ved 300 nm, 0,06 AU maks. ved 230 nm, 0,06 AU maks. ved 275 nm, 0,18 AU maks. ved 220 nm, 0,55 AU maks. ved 210 nm |
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic Acid |
| pH | 0.45 |
| Smeltepunkt | -15 °C |
| Kogepunkt | 72 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.535g/cm³ |
| Mængde | 50 mL |
| Emballage | Ravgult glas |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- TRIFLUOROACETIC ACID
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid