Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, Optima™ LC/MS klasse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10125637 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
1 mL
2 mL
10 mL
50 mL
Emballage:
Ampul
Ampuller
Ravgult glas
Pakningsstørrelse:
0.5ml
10ml
1ml
2ml
50ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10125637 10 mL Ampuller 10ml
10155347 0.5 mL Ampul 0.5ml
10266617 1 mL Ampul 1ml
10378747 2 mL Ampul 2ml
10723857 50 mL Ravgult glas 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10125637 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A11610X1AMP
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Trifluoreddikesyre,> -99,5%, C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, trifluorethansyre, trifluoreddikesyre, cf3cooh, eddikesyre, trifluoro, trifluoreddikesyre, perfluoreddikesyre, kyselina trifluoroctova, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre L, trifluoreddikesyre,
Trifluoreddikesyre,> -99,5%, C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, trifluorethansyre, trifluoreddikesyre, cf3cooh, eddikesyre, trifluoro, trifluoreddikesyre, perfluoreddikesyre, kyselina trifluoroctova, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre L, trifluoreddikesyre,
  • Ideelt højrent mobilfaseadditiv til LC/MS og UHPLC-UV applikationer
  • Evalueret for metalurenheder ved ppb-koncentrationer for minimal metalmasseadduktdannelse
  • Screenet for UV-absorberende forurenende stoffer for at reducere interferenser og for jævnere basislinjer
  • TFA er et almindeligt mobilfaseadditiv, der kan fungere som et ionparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC navn trifluoreddikesyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Absorbans 0,003 AU maks. ved 254 nm, 0,03 AU maks. ved 300 nm, 0,06 AU maks. ved 230 nm, 0,06 AU maks. ved 275 nm, 0,18 AU maks. ved 220 nm, 0,55 AU maks. ved 210 nm
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic Acid
pH 0.45
Smeltepunkt -15 °C
Kogepunkt 72 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.535g/cm³
Mængde 10 mL
Emballage Ampuller
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 1 ppm maks.
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Lineær formel CF3COOH
Dampdensitet 3.9
Damptryk 107 mbar 25
Merck Index 15, 9847
Formel vægt 114.02
Procent renhed ≥99.5%
Grad OPTIMA™ LC-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRIFLUOROACETIC ACID
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.