Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, LC-MS Ultra, Solstice
Artikelnummer. 15668310 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
2 mL
50 mL
Emballage:
Ampul
Ampulle
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
2ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15668310 2 mL Ampul 2ml
15658310 1 mL Ampulle 1ml
15661400 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15668310 Leverandør Chromasolv Leverandørnr. 142642ML
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
LC-MS Ultra, eluentadditiv til UHPLC-MS
  • Til de mest krævende LC-MS og UHPLC applikationer
  • Testet for UHPLC-MS egnethed
  • Højeste opløsningsmiddelrenhed for lave detektionsgrænser
  • Ekstremt lav MS baseline støj
  • Eksemplarisk parti-til-parti-reproducerbarhed
  • Lave niveauer af spormetaller
  • Pakket i klare borosilikatglasflasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic Acid
Smeltepunkt -15 °C
Kogepunkt 72 °C
Farve Farveløs
Lineær formel CF3COOH
FN nummer UN2699
Beilstein 742035
Opløselighedsinformation Vandopløselig
IUPAC navn trifluoreddikesyre
Formel vægt 114,02 g/mol
Grad LC-MS Ultra
Tæthed 1,489 g/ml ved 20 °C
Mængde 2 mL
Flammepunkt >100 °C (>212 °F)
Emballage Ampul
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.3 (bogstaveligt)
Dampdensitet 3,9 (vs luft)
Damptryk 97,5 mmHg (20 °C)