Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15661400 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
2 mL
50 mL
Emballage:
Ampoule
Ampul
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1ml
2ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15661400 50 mL Glass Bottle 50ml
15658310 1 mL Ampoule 1ml
15668310 2 mL Ampul 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15661400 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1426450ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LC-MS Ultra, eluentadditiv til UHPLC-MS
  • For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
  • Tested for UHPLC-MS suitability
  • Highest solvent purity for low detection limits
  • Extremely low MS baseline noise
  • Exemplary lot-to-lot reproducibility
  • Low levels of trace metals
  • Packaged in clear borosilicate glass bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic Acid
Smeltepunkt -15°C
Kogepunkt 72°C
Farve Colorless
Lineær formel CF3COOH
FN nummer UN2699
Beilstein 742035
Opløselighedsinformation Soluble in water
IUPAC navn 2,2,2-trifluoroacetic acid
Formel vægt 114.02g/mol
Grad LC-MS Ultra
Tæthed 1.489g/mL at 20°C
Mængde 50 mL
Flammepunkt >100°C (>212°F)
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks n20/D 1.3(lit.)
Dampdensitet 3.9 (vs air)
Damptryk 97.5mmHg (20°C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trifluoroacetic acid