Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
70 mL
900 mL
Emballage:
Can
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic Acid |
| Navn note | Gradient Tested for HPLC Peptide and Protein Analysis |
| Formel vægt | 114.03 |
| Grad | HPLC |
| Mængde | 70 mL |
| Emballage | Can |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.53kg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- trifluoreddikesyre
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H332-Farlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.