Få mere at vide
Trifluoroacetic acid, HPLC Grade, 99.5+%
Beskrivelse
Kombinationen af egenskaber som opløselighed i de fleste opløsningsmidler, flygtighed, katalytisk egenskab og stærk surhed med ikke-oxiderende natur gør det til et meget anvendt reagens i en organisk syntese. Trifluoreddikesyre er en vigtig byggesten i syntesen af lægemidler, agrokemikalier og keramiske forbindelser. Det er en forløber for mange fluorerede forbindelser og anvendes i vid udstrækning i peptidsyntese og andre organiske transformationer, der involverer afbeskyttelse af t-BOC-gruppen. Det finder anvendelse som et ionparringsmiddel i væskekromatografi, som et opløsningsmiddel i NMR-spektroskopi og som et kalibreringsmiddel i massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic Acid |
| Navn note | Water 0.1% |
| Smeltepunkt | -15°C |
| Kogepunkt | 72°C to 73°C |
| Farve | Colorless |
| Analyseprocentområde | >99.5% |
| FN nummer | 2699 |
| Beilstein | 742035 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride. |
| Formel vægt | 114.02 |
| Vis mere |