Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, Fluka™
Artikelnummer. 15698350 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Emballage:
Ampul
Grad:
HPLC
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Emballage Grad unitSize
15698350 10 x 1 mL Ampul HPLC Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15698350 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 30203110X1ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Chromasolv™ , til HPLC,≥ 99,0 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
pH Acidic
CAS 76-05-1
Smeltepunkt -15°C
Kogepunkt 72°C (1.013 hPa)
Farve Farveløs
Molekylær formel C2HF3O2
MDL nummer MFCD00004169
Synonym TFA
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn trifluoreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 114.02
Procent renhed 99%
Grad HPLC
Mængde 10 x 1 mL
Emballage Ampul
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trifluoroacetic acid