Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10010490 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10010490 100 mL Plastbelagt glasflaske 100ml
1 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10010490 Supplier Fisher Chemical Supplier No. T/3256/PB05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Specifications
pH 0.45
CAS 76-05-1
Smeltepunkt -15 °C
Kogepunkt 72 °C
Farve Farveløs
Mængde 100 mL
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel C2HF3O2
MDL nummer MFCD00004169
Dampdensitet 3.9
Damptryk 107 mbar 25
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn trifluoreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formel vægt 114,02 g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.