Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, eluentadditiv til LC-MS, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7121631 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
10 mL
5 x 10 mL
1 L
Emballage:
Ampoule
Ampul
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 15618400
Brand: Honeywell-Fluka 4096710ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eluentadditiv til LC-MS
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Absorbans max. 0.025 at 320 nm, max. 0.03 at 300 nm, max. 0.04 at 290 nm, max. 0.05 280 nm, max. 0.1 at 270 nm, max. 0.9 at 260 nm
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
Navn note Eluent additive for LC-MS
Smeltepunkt -15.4°C (literature)
Kogepunkt 72°C
CAS Max % 100.0000%
Lineær formel CF3COOH
FN nummer UN2699
Beilstein 742035
IUPAC navn trifluoreddikesyre
Formel vægt 114.02
Procent renhed >99%
Grad LC-MS
Tæthed 1.489 g/mL at 20 °C(lit.)
Mængde 10 mL
Flammepunkt 100 °C
Emballage Ampul
Dampdensitet 3.9 (vs air)
Damptryk 97.5 mmHg (20°C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.