Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, eluentadditiv til LC-MS, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15655440 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
5 x 10 mL
1 L
Emballage:
Ampoule
Ampul
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15655440 1 L Glasflaske 1 L
15618400 10 mL Ampul 10ml
15665440 5 x 10 mL Ampoule Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15655440 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 409671L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eluentadditiv til LC-MS
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
Lineær formel CF3COOH
FN nummer UN2699
Beilstein 742035
IUPAC navn trifluoreddikesyre
Formel vægt 114.02g/mol
Procent renhed ≥99% (GC)
Tæthed 1.489g/mL at 20°C
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
Dampdensitet 3.9 (vs air)
Damptryk 97.5 mmHg (20°C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.