Få mere at vide
Trifluoreddikesyre-d, til NMR, pakket i 1 ml ampuller, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10450731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10450731 10 x 1 mL Ampul 10ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10450731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325330100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    940.31 DKK / 10ml
    Spare 94.69 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115,029 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid-d
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,5 atom % D
Tæthed 1.5000g/mL
Deuterium (D) 99,4% min.
Emballage Ampul
Vand 0,05% maks. (Koulometrisk)
Mængde 10 x 1 mL
CAS 599-00-8
Molekylær formel C2HF3O2
Lineær formel CF3CO2D
MDL nummer MFCD00044563
FN nummer 2699
Synonym trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
SMIL C(=O)(C(F)(F)F)O
IUPAC navn deuterio 2,2,2-trifluoracetat
Molekylvægt (g/mol) 115.029
PubChem CID 71502
Formel vægt 115.03
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid-d
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.