Få mere at vide
Trifluoreddikesyre-d, til NMR, pakket i 0,75 ml ampuller, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16337731 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Unit Size:
7.5ml
Product Code. Mængde Unit Size
16337731 7.5 mL 7.5ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 16337731 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 464220075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    479.11 DKK / 7.5ml
    Spare 45.89 DKK
    8% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid-d
Tæthed 1.5000 g/mL
Specifik vægtfylde 1.5
Mængde 7.5 mL
CAS 599-00-8
Smeltepunkt -15,0 °C
Kogepunkt 75,0 °C
Molekylær formel C2HF3O2
Lineær formel CF3CO2D
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig. Andre opløseligheder: blandbar med ether, acetone, ethanol, benzen, CCl4, hexan, methanol, xylen og petroleumsether
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
SMIL [2H]OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn trifluorethan(²H)olsyre
Molekylvægt (g/mol) 115.03
Formel vægt 115.03
Grad NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trifluoroacetic acid-d
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid-d